Stampa…
Acido cloridrico 25% in water, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
387790010 387790025
ACRO387790010EA 31.6 EUR
ACRO387790010 ACRO387790025
Acido cloridrico 25% in water, puro
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36,46 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,12 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥25.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm