Stampa…
Tappi con sfiato per matracci Falcon®
Fornitore: Corning
354638 354637 354639
734-1067EA 161 EUR
734-1067 734-1066 734-1068
Tappi con sfiato per matracci Falcon®
Ghiere Tappi per bottiglie
In PE con membrana filtrante idrofobica con micropori da 0,2 µm.
I tappi con filtro riducono al minimo la contaminazione associata all'incubazione aperta standard. I gas richiesti per la crescita e il metabolismo cellulare attraversano liberamente il filtro, a differenza dei microorganismi.