Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) 20% in soluzione acquosa per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
0837-200MLEA 59.2 EUR
0837-200ML 0837-500ML
Sodio dodecile solfato (SDS) 20% in soluzione acquosa per biotecnologie
Sodio dodecile solfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Peso molecolare: 288,38 g/mol
Densità: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=b902abb4febc8db7b463c8388f3138a531893a11&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Conducibilità 22800 umhos - 27600 umhos
pH @25 °C 5 - 8