Stampa…
Metilammina 40% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
L00894.AKEA 24.5 EUR
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
Metilammina 40% (w/w) in soluzione acquosa
Metilammina
Formula: CH₅N
Punto di ebollizione: 49 °C
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 0,899
Flash Pt: –14 °C (7 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008104
CAS Number: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6014