Stampa…
Etilammina ≥70% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15022.0F A15022.AP
A15022.0FEA 74.2 EUR
A15022.0F A15022.AP
Etilammina ≥70% in soluzione acquosa
Etilammina
Formula: C₂H₇N
Punto di ebollizione: ∼38 °C
Punto di fusione: –81 °C
Densità: 0,803
Flash Pt: –17 °C (1 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008160
CAS Number: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3762