Stampa…
Etilammina 70% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
168720010 168720025 168720100
ACRO168720010EA 32.9 EUR
ACRO168720010 ACRO168720025 ACRO168720100
Etilammina 70% in soluzione acquosa
Etilammina
Formula: C₂H₇N
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008160
CAS Number: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear solution
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 69 to 71 %