Stampa…
Trimetilamina 50% (w/w) 7.3 M in soluzione acquosa, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
370785000 370780010 370780025 370780100
ACRO370785000EA 36.6 EUR
ACRO370785000 ACRO370780010 ACRO370780025 ACRO370780100
Trimetilamina 50% (w/w) 7.3 M in soluzione acquosa, puro
Trimetilamina
Formula: C₃H₉N
Peso molecolare: 59,11 g/mol
Punto di ebollizione: 30 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Flash Pt: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008327
CAS Number: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 48 to 52 %