Stampa…
Acido formico ≥90%
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Aminic Acid, Methanoic acid
6480.5000EA 431 EUR
6480.5000
Acido formico ≥90%
Acido formico
Formula: HCO₂H
Peso molecolare: 46,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003297
CAS Number: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=7b19c1494a3bebbbe69eb0f80078013abeafca0d&prid=web&clid=SAPDAM