Stampa…
Acido formico ≥90.00-90.15%, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.10854.2500 1.10854.9055
1.10854.2500EA 126 EUR
1.10854.2500 1.10854.9055
Acido formico ≥90.00-90.15%, Supelco®
Acido formico
Formula: HCO₂H
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003297
CAS Number: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 90.00-90.15%
Acetic acid (CH3COOH) 0.05% max