Acido formico ≥80%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Aminic Acid, Methanoic acid
20315.297EA
47.3
EUR
20315.297
20315.446
20315.366
Acido formico ≥80%, TECHNICAL
Acido formico
Formula:
HCO₂H Peso molecolare: 46.03 g/mol Densità: 1.22 Flash Pt: 48 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS Number: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 3412 ADR: 8 II |
|
Assay | 79 - 81 % |
n 20/D | 1.369 - 1.372 |