Formaldeide 37% in soluzione acquosa stabilizzato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Pericolo
|
Synonyms:
Aldeide formica
Stabilization:
stabilizzata con metanolo
7041.9025EA
0
EUR
7041.9025
7041.9010
7041.91000
Formaldeide 37% in soluzione acquosa stabilizzato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Formaldeide
Formula:
CH₂O Peso molecolare: 30,03 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003274 CAS Number: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 2209 ADR: 8,III |
Assay | 37.0 - 38.0 % |
Acidity | passes test |
Appearance of solution | passes test |
Identification | passes test |
Methanol (CH3OH) | 9.0 - 15.0 % |
Sulfated Ash | max. 0.1 % |