Stampa…
Formaldeide 37% in soluzione acquosa stabilizzato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
Stabilization: stabilizzata con metanolo
7040.2500EA 0 EUR
7040.2500 7040.1000
Formaldeide 37% in soluzione acquosa stabilizzato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Formaldeide
Formula: CH₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay 36.5 - 38.0 %
Color (APHA) max. 10
Preservative (CH3OH) 10 - 15 %
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5