Stampa…
Formaldeide 37% (w/w) in water stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con metanolo 5-15%
119690010 119690025 119690050 119690250
ACRO119690010EA 35.3 EUR
ACRO119690010 ACRO119690025 ACRO119690050 ACRO119690250
Formaldeide 37% (w/w) in water stabilizzato
Formaldeide
Formula: CH₂O
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,083 g/cm³
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 15 % methanol
Titration 35.0 to 39.0 %
Free acid (HCOOH) ≤0.1 %