Stampa…
Formaldeide 36% aqueous solution Stabilised, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
Stabilization: 10 % MeOH
20910.294EA 39.7 EUR
20910.294 20910.328 20910.363 20910.443 20910.330
Formaldeide 36% aqueous solution Stabilised, GPR RECTAPUR®
Formaldeide
Formula: CH₂O
Peso molecolare: 30.03 g/mol
Punto di ebollizione: -19.3
Punto di fusione: -92
Densità: 1.088 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259
Visualizza i codici
Assay 35 - 38 %
Density (20/4) 1.083 - 1.093
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Methanol 8 - 12 %