Stampa…
Formaldeide 36% in soluzione acquosa stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
Stabilization: stabilizzata con metanolo ∼10 %
20909.290EA 53.9 EUR
20909.290 20909.368 20909.448 20909.330 20909.550 20909.325
Formaldeide 36% in soluzione acquosa stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Formaldeide
Formula: CH₂O
Peso molecolare: 30,03 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C
Densità: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay 36.5 - 38.0 %
Acidity Max. 0.006 meq/g
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.083 - 1.093
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Methanol 8 - 10 %
Methanol (V/V) 9.0 - 15.0 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) (ISO) Max. 2 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test