Stampa…
Formaldeide 35% in soluzione acquosa stabilizzato, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
Stabilization: stabilizzata con metanolo 10-15 %
90240.5000EA 62.1 EUR
90240.5000 90240.9010 90240.9025
Formaldeide 35% in soluzione acquosa stabilizzato, TECHNICAL
Formaldeide
Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Formula: CH₂O
Densità: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay Min. 34.5 %