Perossido di idrogeno 35% (w/w) in soluzione acquosa stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 7722-84-1
Molecular Formula: H2O2
Formula Weight: 34.02
Refractive Index: 1.3350
Odour: Pungent
Melting Point: -26°
Boiling Point: 107°
Beilstein Reference: 3587191
Merck Reference: 14,4798
UN No.: 2014
MDL No.: MFCD00011333
Formula:
H₂O₂ Punto di ebollizione: 107 °C Punto di fusione: –26 °C Densità: 1,130 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS Number: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,4798 |
Appearance (Color) | Clear, colorless |
Form | Liquid |
Assay (Redox Titration) | 33,5 - 36,5% |
Comment: | Stabilised with <0,1% w/v Proprietary Inhibitor |