Stampa…
Perossido di idrogeno 30% non stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
23619.297EA 127 EUR
23619.297 23619.264 23619.366
Perossido di idrogeno 30% non stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Perossido di idrogeno
Formula: H₂O₂
Punto di ebollizione: ~107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: <0 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Visualizza i codici
Titolo 30.0-32.0 %
Acidity Max. 0,0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Residuo di evaporazione Max. 30 ppm
Metalli pesanti (come Pb) Max. 1 ppm
N (Azoto) totale Max. 4 ppm
Cl (Cloruro) Max. 0,5 ppm
PO4 (Fosfato) Max. 2 ppm
SO4 (Solfato) Max. 2 ppm
As (Arsenico) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmio) Max. 0,02 ppm
Cu (Rame) Max. 0,02 ppm
Fe (Ferro) Max. 0,1 ppm
Ni (Nichel) Max. 0,02 ppm
Pb (Piombo) Max. 0,1 ppm
Zn (Zinco) Max. 0,1 ppm