Stampa…
Perossido di idrogeno 30% stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22287.1000 8.22287.2500
8.22287.1000EA 31.3 EUR
8.22287.1000 8.22287.2500
Perossido di idrogeno 30% stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Perossido di idrogeno
Formula: H₂O₂
Peso molecolare: 34.01 g/mol
Punto di ebollizione: ∼107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < 0 °C
Densità: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Visualizza i codici
Melting Point -26 °C
Boiling Point 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Synonyms Perhydrol