Stampa…
Perossido di idrogeno 30% stabilizzato, (Perhydrol®) EMSURE® ISO per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500 1.07210.9025
1.07210.0250EA 52.6 EUR
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500 1.07210.9025
Perossido di idrogeno 30% stabilizzato, (Perhydrol®) EMSURE® ISO per analisi, Supelco®
Perossido di idrogeno
Formula: H₂O₂
Punto di ebollizione: ∼107 °C (1013 hPa)
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Visualizza i codici
Assay (Manganometric) 30% min.
Color 10 Hazen max.
Other specifications on request 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)