Perossido di idrogeno 29 - 32% (w/w) in soluzione acquosa stabilizzato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 7722-84-1
Molecular Formula: H2O2
Formula Weight: 34.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.11
Refractive Index: 1.3350
Boiling Point: 107°
Solubility: Soluble in water, alcohol and ether. Insoluble in petroleum
Beilstein Reference: 3587191
Merck Reference: 14,4798
UN No.: 2014
MDL No.: MFCD00011333
For bleaching and deOdourizing textiles, wood, hair, etc; rocket propulsion; maturing agent in food; water and sewage treatment; disinfectant; laboratory reagent
Formula:
H₂O₂ Punto di ebollizione: 107 °C Punto di fusione: < 0 °C Densità: 1,11 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS Number: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,4798 |