Stampa…
Perossido di idrogeno 27% (w/w) in soluzione acquosa stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L13235.AE L13235.AP
L13235.AEEA 24.8 EUR
L13235.AE L13235.AP
Perossido di idrogeno 27% (w/w) in soluzione acquosa stabilizzato
Perossido di idrogeno
CAS No.: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Formula Weight: 34.02 Refractive Index: 1.3350 Melting Point: -26° Boiling Point: 107° Merck Reference: 14,4798 UN No.: 2014 MDL No.: MFCD00011333
Formula: H₂O₂
Peso molecolare: 34.01 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 1.100
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,4798