Stampa…
Piridina-D5 (100% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Pyridine-[²H₅]
176170010 176170100 176170250
ACRO176170010EA 41.7 EUR
ACRO176170010 ACRO176170100 ACRO176170250
Piridina-D5 (100% D) per spettroscopia NMR
Piridina-D5
Formula: C₅D₅N
Peso molecolare: 84.06 g/mol
Punto di ebollizione: 114.4
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 20
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044639
CAS Number: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper