Stampa…
Piridina-D5 99 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Pyridine-[²H₅]
166570050 166570100 166570250
ACRO166570050EA 81.8 EUR
ACRO166570050 ACRO166570100 ACRO166570250
Piridina-D5 99 atom % D per spettroscopia NMR
Piridina-D5
Formula: C₅D₅N
Peso molecolare: 84.06 g/mol
Punto di ebollizione: 114.4
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 20
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044639
CAS Number: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤10 %
D-Enrichment ≥98.5 %
Specific optical rotation +7° to +8° (20°C, 589 nm) c=5 in water