Stampa…
Tetraidrofurano-D8 (99.5% D) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.13364.0009 1.13364.0010
1.13364.0009EA 488 EUR
1.13364.0009 1.13364.0010
Tetraidrofurano-D8 (99.5% D) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Tetraidrofurano-D8
Formula: C₄D₈O
Punto di ebollizione: 65 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –17 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044238
CAS Number: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3,