Tetraidrofurano-D8 99.5 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
Formula:
C₄D₈O Peso molecolare: 80.04 g/mol Punto di ebollizione: 65…66 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –106 °C Densità: 0.98 g/cm³ Flash Pt: –21 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00044238 CAS Number: 1693-74-9 EINECS: 216-898-4 UN: 2056 ADR: 3 II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.06 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.4 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (on dry substance) |