Stampa…
Naftalina-D8 (98% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Naphthalene-[²H₈]
174960010 174960050
ACRO174960010EA 59.2 EUR
ACRO174960010 ACRO174960050
Naftalina-D8 (98% D) per spettroscopia NMR
Naftalina-D8
Formula: C₁₀D₈
Peso molecolare: 136,11 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001743
CAS Number: 1146-65-2
EINECS: 214-552-7
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
D-Enrichment ≥98.0 %
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %