Stampa…
Toluene-D8 99+ atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Phenylmethane-D8, Methylbenzene-D8, Toluene-[²H₈]
166390100 166390250
ACRO166390100EA 99.9 EUR
ACRO166390100 ACRO166390250
Toluene-D8 99+ atom % D per spettroscopia NMR
Toluene-D8
Formula: C₆D₅CD₃
Peso molecolare: 100,08 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –84 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 4 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044638
CAS Number: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %