Stampa…
Benzene-D6 (99.6% D), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Benzene-[²H₆]
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01789.0009 1.01789.0100
1.01789.0009EA 111 EUR
1.01789.0009 1.01789.0100
Benzene-D6 (99.6% D), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Benzene-D6
Formula: C₆D₆
Punto di ebollizione: 79 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 6,7 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003010
CAS Number: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN: 1114
ADR: 3,II