Stampa…
Nitrobenzene-D5 99 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nitrobenzene-[²H₅]
166360050 166360100 166360250
ACRO166360050EA 54 EUR
ACRO166360050 ACRO166360100 ACRO166360250
Nitrobenzene-D5 99 atom % D per spettroscopia NMR
Nitrobenzene-D5
Formula: C₆D₅NO₂
Peso molecolare: 128,07 g/mol
Punto di ebollizione: 88 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044415
CAS Number: 4165-60-0
EINECS: 224-014-3
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %