Stampa…
Clorobenzene-D5 98.5+ atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
175320050 175320010
ACRO175320050EA 219 EUR
ACRO175320050 ACRO175320010
Clorobenzene-D5 98.5+ atom % D per spettroscopia NMR
Clorobenzene-D5
Formula: C₆D₅Cl
Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000531
CAS Number: 3114-55-4
EINECS: 221-482-0
UN: 1134
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥98.50 %
HPLC ≥97.5 %