Stampa…
1,2-Diclorobenzene-D4 (98% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dichlorobenzene-[²H₄]
321260010 321260050
ACRO321260010EA 82.8 EUR
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Diclorobenzene-D4 (98% D) per spettroscopia NMR
1,2-Diclorobenzene-D4
Formula: C₆D₄Cl₂
Peso molecolare: 150,97 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: -17 °C
Densità: 1,34 g/cm³
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037106
CAS Number: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %