Stampa…
n-Esano-D14 99+ atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Hexane-D14, n-Hexane-[²H₁₄]
244010010 244010050
ACRO244010010EA 146 EUR
ACRO244010010 ACRO244010050
n-Esano-D14 99+ atom % D per spettroscopia NMR
n-Esano-D14
Formula: D₃C(CD₂)₄CD₃
Punto di ebollizione: 69 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –94,3 °C
Densità: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037562
CAS Number: 21666-38-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %