Stampa…
Metanolo-D1 99.0 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
299130250 299131000
ACRO299130250EA 54.4 EUR
ACRO299130250 ACRO299131000
Metanolo-D1 99.0 atom % D per spettroscopia NMR
Metanolo-D1
Formula: CH₃DO
Punto di ebollizione: 64,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044213
CAS Number: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
UN: 1230
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %