Stampa…
Metanolo-D4 (99.8% D), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06028.0009 1.06028.0010 1.06028.0025 1.06028.0100 1.06028.0005
1.06028.0009EA 142 EUR
1.06028.0009 1.06028.0010 1.06028.0025 1.06028.0100 1.06028.0005
Metanolo-D4 (99.8% D), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Metanolo-D4
Formula: D₃COD
Punto di ebollizione: 65,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044637
CAS Number: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II