Metanolo-D4 99.6+ atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
325360100
325360500
ACRO325360100EA
119
EUR
ACRO325360100
ACRO325360500
Metanolo-D4 99.6+ atom % D per spettroscopia NMR
Metanolo-D4
Formula:
D₃COD Punto di ebollizione: 65,3 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –99 °C Densità: 0,888 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 12 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044637 CAS Number: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 UN: 1230 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.60 % |