Stampa…
Metanolo-D4 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
321280050 321280100 321280250 321281000
ACRO321280050EA 98.4 EUR
ACRO321280050 ACRO321280100 ACRO321280250 ACRO321281000
Metanolo-D4 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Metanolo-D4
Formula: D₃COD
Punto di ebollizione: 65 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044637
CAS Number: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %