Stampa…
Metanolo-D3 99.5 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
300730025 300730100
ACRO300730025EA 89 EUR
ACRO300730025 ACRO300730100
Metanolo-D3 99.5 atom % D per spettroscopia NMR
Metanolo-D3
Formula: D₃COH
Punto di ebollizione: 65 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -98 °C
Densità: 0,867 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055877
CAS Number: 1849-29-2
EINECS: 217-435-9
UN: 1230
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %