Stampa…
Nitrometano-D3 (99% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Nitromethane-[²H₃]
166370050 166370100 166370250
ACRO166370050EA 69.4 EUR
ACRO166370050 ACRO166370100 ACRO166370250
Nitrometano-D3 (99% D) per spettroscopia NMR
Nitrometano-D3
Formula: D₃CNO₂
Peso molecolare: 64,02 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -26 °C
Densità: 1,18 g/cm³
MDL Number: MFCD00044214
CAS Number: 13031-32-8
EINECS: 235-892-2
UN: 1261
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
D-Enrichment ≥98.5 %