Stampa…
Iodometano-D3 (99% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Metile ioduro-D3
174950050 174950250
ACRO174950050EA 63 EUR
ACRO174950050 ACRO174950250
Iodometano-D3 (99% D) per spettroscopia NMR
Iodometano-D3
Formula: D₃CI
Peso molecolare: 144,92 g/mol
Punto di ebollizione: 42 °C (1013 hPa)
Densità: 2,329 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001074
CAS Number: 865-50-9
EINECS: 212-744-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid (May darken on storage)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥98.0 %