Stampa…
Cloroformio-D1 (99.8% D) stabilizzato, MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Triclorometano-D1, Triclorometano-D
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03420.0025 1.03420.0100 1.03420.0500
1.03420.0025EA 40.8 EUR
1.03420.0025 1.03420.0100 1.03420.0500
Cloroformio-D1 (99.8% D) stabilizzato, MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Cloroformio-D1
Formula: CDCl₃
Peso molecolare: 120.38 g/mol
Punto di ebollizione: 60.8
Punto di fusione: –64.1 °C
Densità: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000827
CAS Number: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III