Stampa…
Cloroformio-D1 (99.8% D) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02450.0025 1.02450.0100 1.02450.0500
1.02450.0025EA 38.2 EUR
1.02450.0025 1.02450.0100 1.02450.0500
Cloroformio-D1 (99.8% D) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Cloroformio-D1
Formula: CDCl₃
Punto di ebollizione: 60,8 °C (1013 hPa)
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000827
CAS Number: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III