Stampa…
Cloroformio-D1 (99.96% D) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
1.02446.0009EA 56.3 EUR
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
Cloroformio-D1 (99.96% D) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Cloroformio-D1
Formula: CDCl₃
Punto di ebollizione: 60,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –64,1 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000827
CAS Number: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III