Cloroformio-D1 99.6+ atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
CDCl₃ Punto di ebollizione: 60,8 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –64 °C Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000827 CAS Number: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.60 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.5 ppm |
Potassium (K) | ≤0.2 ppm |
Sodium (Na) | ≤1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.5 ppm |
Total phosphorus (P) | ≤0.2 ppm |
Total silicon (Si) | ≤0.05 ppm |
Total sulfur (S) | ≤0.5 ppm |