Stampa…
Cloroformio-D1 100.0 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Triclorometano-D1, Triclorometano-D
166270100 166270500 166271000
ACRO166270100EA 56.5 EUR
ACRO166270100 ACRO166270500 ACRO166271000
Cloroformio-D1 100.0 atom % D per spettroscopia NMR
Cloroformio-D1
Formula: CDCl₃
Peso molecolare: 120,38 g/mol
Punto di ebollizione: 60,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000827
CAS Number: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥96.0 %