Stampa…
Cloroformio-D1 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Triclorometano-D1, Triclorometano-D
166250250 166250500 166251000 166252500 166255000
ACRO166250250EA 33.5 EUR
ACRO166250250 ACRO166250500 ACRO166251000 ACRO166252500 ACRO166255000
Cloroformio-D1 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Cloroformio-D1
Formula: CDCl₃
Punto di ebollizione: 60,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000827
CAS Number: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
HPLC ≥97.5 %