Stampa…
Diclorometano-D2 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
321270050 321270100
ACRO321270050EA 109 EUR
ACRO321270050 ACRO321270100
Diclorometano-D2 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Metilene cloruro-D2
Formula: CD₂Cl₂
Peso molecolare: 86,92 g/mol
Punto di ebollizione: 40 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –97 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000882
CAS Number: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %