Stampa…
1,1,2,2-Tetracloro etano-D2 (99.5% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrachloroethane-[²H₂]
321310010 321310050 321310250
ACRO321310010EA 23.2 EUR
ACRO321310010 ACRO321310050 ACRO321310250
1,1,2,2-Tetracloro etano-D2 (99.5% D) per spettroscopia NMR
1,1,2,2-Tetracloro etano-D2
Formula: Cl₂CDCDCl₂
Peso molecolare: 169.83 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -43
Densità: 1.61 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037672
CAS Number: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
UN: 1702
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %