Stampa…
1,1,2,2-Tetracloro etano-D2 99 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrachloroethane-[²H₂]
133580050 133580200
ACRO133580050EA 88.4 EUR
ACRO133580050 ACRO133580200
1,1,2,2-Tetracloro etano-D2 99 atom % D per spettroscopia NMR
1,1,2,2-Tetracloro etano-D2
Formula: Cl₂CDCDCl₂
Peso molecolare: 169.83 g/mol
Punto di ebollizione: 146
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 1.61 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037672
CAS Number: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
UN: 1702
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥98.5 %
NMR (19F-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 52.4 to 56.8 % C
Specific optical rotation +40° to +50° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)