Stampa…
Acetone-D6 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
325320100 325320500 325322500
ACRO325320100EA 69.1 EUR
ACRO325320100 ACRO325320500 ACRO325322500
Acetone-D6 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Acetone-D6
Formula: D₃CC(O)CD₃
Punto di ebollizione: 55 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044635
CAS Number: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %